Descripción
La destiobiotina contenida es una forma modificada de biotina que desplaza las proteínas de fusión Strep-tag™II y Twin-Strep-tag™ del bolsillo de unión de biotina modificada de Strep-Tactin™ de una manera competitiva, con el resultado de una elución suave.
El polvo de destiobiotina se puede utilizar para preparar el tampón de elución de Strep-Tactin™, tampón E.
Tenga en cuenta que la destiobiotina no es apta para la elución de las resinas Strep-Tactin™XT.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Destiobiotina |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la elución de proteínas Strep-Tag II de Strep-Tactin |
| Cantidad | 5 g |
Para uso exclusivo en investigación.