Learn More
Clorhidrato de D-cisteína monohidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D-Cysteine hydrochloride monohydrate |
| Color | Blanco a amarillo |
| Notas del porcentaje del ensayo | 98 % |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 500 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.77 |
| Forma física | Polvo cristalino |