missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Cycloserine, MedChemExpress

Código de producto. 16471996
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16471996 500 mg 500 miligramos
16488066 100 mg 100 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16471996

Marca: Medchem Express HYB0030

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress D-Cycloserine is an antibiotic which targets sequential bacterial cell wall peptidoglycan biosynthesis enzymes. D-Cycloserine is a partial NMDA agonist that can improve cognitive functions. D-Cycloserine can be used for multidrug-resistant tuberculosis research.

D-Cycloserine is an antibiotic which targets sequential bacterial cell wall peptidoglycan biosynthesis enzymes. D-Cycloserine is a partial NMDA agonist that can improve cognitive functions. D-Cycloserine can be used for multidrug-resistant tuberculosis research.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material D-Cycloserine
Forma física Powder
CAS 68-41-7
Color Off-White
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C3H6N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : 25 mg/mL (244.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (9.80 mM; Need warming)
SMILES O=C1[C@H](N)CON1
Peso molecular (g/mol) 102.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 98.28%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.