missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D(+)-celobiosa; ≥99 %, MP Biomedicals™

Código de producto. p-4403759 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11443240 5 g 5 g
11453240 10 g 10 g
11463240 25 g 25 g
11473240 100 g 100 g
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11443240

Marca: MP Biomedicals 0210129805

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La celobiosa es un disacárido compuesto de dos moléculas de glucosa; estas están vinculadas β-1,4-glucósicamente. Reduce el azúcar, que es fácilmente soluble en disolventes polares, como el agua y el etanol

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 528-50-7
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00136034
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material D(+)-Cellobiose
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC (3S,4S,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Forma física Polvo cristalino
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.