Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Celobiosa, 98+ %
Código de producto. p-3735816 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346410 5 g Frasco de vidrio 5 g
10162660 25 g Frasco de vidrio 25 g
10207603 100 g Frasco de vidrio 100 g
10297213 500 g Frasco de vidrio 500 g
4 options
Código de producto. 10346410
Marca: Thermo Scientific Chemicals 108460050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 528-50-7 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 528-50-7
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00136034
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo d-+-cellobiose, 4-o-beta-glucopyranosyl-d-glucose
PubChem CID 57370084
Nombre IUPAC (3S,4S,6S)-2-(hidroximetil)-6-[(3S,4R)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxano-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(+)-Cellobiose
Punto de fusión 239°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 31, 380
Índice Merck 15, 1963
Rotación específica + 34
Información de solubilidad (5% in water) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.29
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino