Learn More
D(+)-Carvona, 98 %, sintético, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | D(+)-Carvone |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.9560g/mL |
| Punto de ebullición | 230.0°C |
| Temperatura de inflamación | 97°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | 1.4950 to 1.5010 |
| Cantidad | 25 mL |
| Mostrar más |