Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pantotenato de D-calcio, 98 %
Código de producto. p-3735917 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10358270 5 g Frasco de vidrio 5 g
10439871 100 g Frasco de plástico 100 g
10712964 500 g Frasco de plástico 500 GR
3 options
Código de producto. 10358270
Marca: Thermo Scientific Chemicals 243300050
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 137-08-6 | C18H32CaN2O10 | 476.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 137-08-6
Fórmula molecular C18H32CaN2O10
Peso molecular (g/mol) 476.54
Número MDL MFCD00002766
Clave InChI FAPWYRCQGJNNSJ-DXHDTSSINA-L
Sinónimo calcium pantothenate, d-pantothenic acid hemicalcium salt, d-pantothenic acid, calcium salt, pantothenic acid, calcium salt, d, r-n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-beta-alanine calcium salt, beta-alanine, n-2,4-dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl-, calcium salt, r
PubChem CID 131847364
Nombre IUPAC calcio;ácido 3-[[(2R)-2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoico
SMILES [Ca++].CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O.CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Calcium pantothenate
Punto de fusión 190°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 8.2 to 8.6% (Ca) On dried substance (Complexometry)
Pérdida por secado 5.0% max. (105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [HOCH2C(CH3)2CHOHCONHCH2CH2COO]2Ca
Rotación específica + 25
Índice Merck 15, 7118
Información de solubilidad Solubility in water: 350g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerine,very slightly soluble in ethanol,insoluble in ether,chloroform
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.52
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo