Learn More
Invitrogen™ D-Biotina
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 ml
Tamaño de la unidad:
1 g
10 ml
Descripción
La d-biotina se une con alta afinidad a las proteínas de estreptavidina, avidina y NeutrAvidin™ de unión a la biotina. Esta solución puede utilizarse junto con estreptavidina o avidina sin marcar para bloquear la biotina endógena.
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | no conjugado |
| Cantidad | 1 g |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | Invitrogen |
| Tipo de producto | Biotina (no conjugada) |