Learn More
Clorhidrato de D-beta-homoprolina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448617
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15448617 250 mg 250 miligramos
15438617 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15448617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52085.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 439918-59-9
Fórmula molecular C6H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 165.617
Número MDL MFCD06202401
Clave InChI VQDACVOAOJQTPR-NUBCRITNSA-N
Sinónimo r-2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride, d-beta-homoproline hydrochloride, r-2-carboxymethyl pyrrolidinium chloride, 2r-pyrrolidin-2-ylacetic acid hydrochloride, d-beta-homoproline hcl, r-homoproline hydrochloride, 2-pyrrolidineacetic acid, hydrochloride 1:1 , 2r, 2r-2-pyrrolidineacetic acid hcl, r-2-pyrrolidin-2-yl acetic acid hcl, 2-2r-pyrrolidin-2-yl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 45026933
Nombre IUPAC Ácido 2-[(2R)-pirrolidina-2-yl]acético, clorhidrato
SMILES C1CC(NC1)CC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-beta-Homoproline hydrochloride
Punto de fusión 195°C to 197°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Rotación óptica −36° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza 95%