Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido D(-)-aspártico, 99 %
Código de producto. p-61823 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10574274 5 g Frasco de vidrio 5 g
10296540 25 g Frasco de vidrio 25 g
10145403 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10574274
Marca: Thermo Scientific Chemicals 204260050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1783-96-6 | C4H7NO4 | 133.103 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1783-96-6
Fórmula molecular C4H7NO4
Peso molecular (g/mol) 133.103
Número MDL MFCD00063081
Clave InChI CKLJMWTZIZZHCS-UWTATZPHSA-N
Sinónimo d-aspartic acid, r-2-aminosuccinic acid, d-aspartate, h-d-asp-oh, r-aspartic acid, --aspartic acid, aspartic acid d-form, 2r-2-aminobutanedioic acid, d---aspartic acid, aspartic acid, d
PubChem CID 83887
ChEBI CHEBI:17364
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-aminobutanodioico
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D(-)-Aspartic acid
Punto de fusión >300.0°C
Nombre de nota 99+%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Pérdida por secado 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Otros aminoácidos 0.3% max. (TLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HO2CCH2CH(NH2)CO2H
Residuo después del encendido 0.1% max.
Beilstein 04, 471
Rotación específica − 25.80
Índice Merck 15, 830
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Condición de rotación específica − 25.80 (20.00°C c=5,5N HCl)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.1
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo cristalino