Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-arginina, 98 %
Código de producto. p-7023075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403187 1 g 1 g
11413187 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403187 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A16137.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 157-06-2 | C6H14N4O2 | 174.204 g/mol
1-Deamino-8-D-arginine vasopressin makes a new pharmacological approach to the management of haemophilia and von Willebrand's disease. A novel nonenzymatic pathway for the generation of nitric oxide is by the reaction of hydrogen peroxide and d- or l-arginine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La vasopresina 1-Deamino-8-D-arginina hace un nuevo acercamiento farmacológico al tratamiento de la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand. Una nueva vía no enzimática para la generación de óxido nítrico es la reacción del peróxido de hidrógeno y la d-arginina o l-arginina.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157-06-2
Fórmula molecular C6H14N4O2
Peso molecular (g/mol) 174.204
Número MDL MFCD00063116
Clave InChI ODKSFYDXXFIFQN-SCSAIBSYSA-N
Sinónimo d-arginine, h-d-arg-oh, r-2-amino-5-guanidinopentanoic acid, d-arginin, d-arg, d---arginine, arginine, d, d-2-amino-5-guanidinovaleric acid, d--arginine, unii-r54z304z7c
PubChem CID 71070
ChEBI CHEBI:15816
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-amino-5-(diaminometilidenamino)pentanoico
SMILES C(CC(C(=O)O)N)CN=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Arginine
Punto de fusión ∼235°C
Beilstein 1725412
Información de solubilidad Soluble in water at 148g/L.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 98%