Learn More
Thermo Scientific™ [D-Arg2] Dermorphin (1-4), Amide
Código de producto. 15477809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
15477809 5 mg 5 miligramos
15487809 1 mg 1 miligramo
2 options
Código de producto. 15477809
Marca: Thermo Scientific™ J66448.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para aplicaciones de biología molecular y celular
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de purificación HPLC
Contenido y almacenamiento -30°C to -10°C
Formato Solid
Peso molecular 540.62
Tipo de producto [D-Arg2] Dermorphin (1-4), amide
Cantidad 5 mg
Estado normativo RUO - research use only
Secuencia Tyr-D-Arg-Phe-Gly-NH2
For Research Use Only