Learn More
Clorhidrato de éster etílico de D-alanina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041604
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15429268 5 g 5 g
15439268 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15429268
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62791.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6331-09-5 | C8H19NO2 | 161.25 g/mol
D-Alanine ethyl ester hydrochloride is used as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de éster etílico D-alanina se utiliza como intermedio orgánico.
Notas
Almacene en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6331-09-5
Número MDL MFCD00190725
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-Alanine ethyl ester hydrochloride
Fórmula molecular C5H11ClNO2
Sinónimo d-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-oet hcl, r-ethyl 2-amino-propionate hcl, ethyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-oblz. tos, h-d-ala-oet. hcl, 3-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-amino-propionate hydrochloride
Clave InChI CYHRNDXVTAWKMO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)N.Cl
Nombre IUPAC (2R)-2-aminopropanoato etílico; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 152.60
Cantidad 5 g
PubChem CID 10236019
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.61
Porcentaje de pureza 95%