Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Disposable Automation Research Tips [Puntas desechables para investigación automatizada])
Descripción
Realice el pipeteo de forma más eficaz con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, para su uso con pipeteadores Matrix SerialMate™. A diferencia de las puntas de automatización convencionales, las puntas D.A.R.T.™ se suministran en cargadores rígidos desechables y quedan selladas sobre los cabezales de pipeteo al presionarlas contra una almohadilla de silicona. Este cierre definitivo minimiza el desplazamiento de volumen, garantiza la rectitud de las puntas y permite una dispensación uniforme para acceder mejor a los pocillos. Hay un pequeño orificio interno que permite la formación de gotas pequeñas para ofrecer una exactitud y precisión óptimas.
Características:
- El diseño de cuerpo gradual minimiza el desplazamiento de volumen y garantiza la rectitud de las puntas para acceder mejor a los pocillos.
- Moldes y núcleos altamente pulidos para garantizar una retención de líquido mínima.
- El pequeño orificio de la punta interna permite mejor la formación de gotas pequeñas
- Hay disponibles opciones de puntas estériles, con filtrado estéril, de calibre amplio y de mayor longitud
- Las puntas se examinan cuidadosamente para verificar su correcta formación y rectitud
- Diseño de cara única que garantiza la consistencia de altura entre puntas y facilita una dispensación uniforme de volúmenes bajos.
- El conjunto entero se retira y reinstala sin dificultad, lo que evita la manipulación adicional de las puntas y evita el riesgo de daños o contaminación
Incluye: 20 cargadores por caja
Compatible con: sistemas Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 y PlateMate™ Plus.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | 30 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | Estándar |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.