Learn More
Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (puntas automáticas desechables para investigación), con longitud extendida
Description
Achieve ultimate performance in automated pipetting with Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ Extended Length tips — superior quality with the flexibility to choose tips for any application.
Pipeteo más eficaz con las puntas de pipeta de longitud extendida Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™, para uso con la pipeta Matrix SerialMate™. A diferencia de las puntas de automatización convencionales, las puntas D.A.R.T.™ se suministran en cargadores rígidos desechables y quedan selladas sobre los cabezales de pipeteo al presionarlas contra una almohadilla de silicona. Este cierre definitivo minimiza el desplazamiento de volumen, garantiza la rectitud de las puntas y permite una dispensación uniforme para acceder mejor a los pocillos. Hay un pequeño orificio interno que permite la formación de gotas pequeñas para ofrecer una exactitud y precisión óptimas.
- El diseño de cuerpo gradual minimiza el desplazamiento de volumen y garantiza la rectitud de las puntas para acceder mejor a los pocillos.
- Diseño de cara que garantiza la consistencia de altura entre puntas y facilita una dispensación precisa de volúmenes bajos.
- Moldes y núcleos altamente pulidos para garantizar una retención de líquido mínima.
- Diámetro interior del orificio de la punta pequeño que permite la dispensación de gotas muy pequeñas para ofrecer más exactitud y precisión.
- Opciones disponibles: estéril, estéril con filtro y punta de calibre amplio
- Las puntas se examinan cuidadosamente para verificar su correcta formación y rectitud
- Diseño de cara única que garantiza la consistencia de altura entre puntas y facilita una dispensación precisa de volúmenes bajos.
- El conjunto entero se retira y reinstala rápida y fácilmente, lo que evita la manipulación adicional de las puntas y evita el riesgo de daños o contaminación.
Compatibles con: Sistemas Thermo Scientific™ Matrix™ Hydra™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x2, Matrix™ PlateMate™ 2x3, PlateMate™ Plus y Versette.
Spécification
Spécification
| Descripción | Puntas para pocillos profundos |
| Volumen (métrico) | 220 μl |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | No estéril |
| Color | Natural |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina |
| Formato | Gradilla |
| Estilo de punta | Automatización |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.