Learn More
Sal de amonio de ácido D-3-bromocanfor-8-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11345289
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11345289 25 g 25 g
11335289 5 g 5 g
11355289 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11345289
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19886.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 14575-84-9 | C10H18BrNO4S | 328.221 g/mol
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal de amonio de ácido D-3-bromocanfor-8-sulfónico se utiliza en resoluciones ópticas. También se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol y agua (200 g/l) a 25 °C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacenar a -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14575-84-9
Fórmula molecular C10H18BrNO4S
Peso molecular (g/mol) 328.221
Número MDL MFCD00167438
Clave InChI GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N
Sinónimo d-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, +-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r-endo,anti-+-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonic acid amine, ammonium 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonate
PubChem CID 71306887
Nombre IUPAC Azano; ácido [(1S,2S,4R,7R)-2-bromo-4,7-dimetil-3-oxo-7-biciclo[2.2.1]heptanil]metanosulfónico
SMILES CC12CCC(C1(C)CS(=O)(=O)O)C(C2=O)Br.N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt
Punto de fusión ∼284°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in Methanol and Water (200g/L) at 25°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.23
Porcentaje de pureza 98%