Learn More
CZC24832, MedChemExpress
Código de producto. 16466428
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16466428
Marca: Medchem Express HY15294
MedChemExpress CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
CZC24832 is a highly selective and potent PI3Kγ inhibitor (IC50=27 nM) with apparent dissociation constants (Kdapp) of 19 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CZC24832
CAS 1159824-67-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H17FN6O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 53 mg/mL (145.44 mM)
SMILES FC1=CC(C2=CC(S(=O)(NC(C)(C)C)=O)=CN=C2)=CN3C1=NC(N)=N3
Peso molecular (g/mol) 364.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.4
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.