Learn More
Invitrogen™ Kit de limpieza/tinción de tejidos CytoVista™
Descripción
El kit contiene tanto el reactivo de aclarado de tejidos CytoVista™ como el potenciador de aclarado de tejidos CytoVista™, que juntos pueden usarse para aclarar la mayoría de los tipos de tejido etiquetados con fluorescencia. El kit también contiene tampones para inmunohistoquímica (IHC) de tejido.
Las características de la familia CytoVista™ de reactivos de aclarado de tejidos y cultivos celulares 3D incluyen:
• Aclarado rápido del tejido etiquetado con fluorescencia para la obtención de imágenes 3D
• Reducción, expansión u otros cambios morfológicos mínimos en el tejido
• El flujo de trabajo sencillo no requiere ningún instrumento o equipo especial y se adapta fácilmente a la IHC
• Compatible con la mayoría de los fluoróforos, incluidos los colorantes y las proteínas fluorescentes
El flujo de trabajo de aclarado de tejidos y cultivos celulares 3D CytoVista™ aclara tejidos o células 3D cultivadas con cambios mínimos en la morfología o la sensibilidad de detección con casi cualquier fluoróforo. Con un protocolo fácil de usar, todo el cerebro del ratón (sección de 8 mm) se puede aclarar en 24 horas, o una sección de 1 mm en 2 horas, sin el uso de ningún instrumento o equipo especial.
El flujo de trabajo de aclarado CytoVista™ es compatible con la mayoría de los fluoróforos, incluidas las proteínas fluorescentes que se detectan con instrumentos de adquisición de imágenes de fluorescencia frecuentes, como microscopios de campo ancho, analizadores de alto contenido, microscopios confocales y microscopios de hoja luminosa. Para los usuarios que lo utilizan por primera vez, recomendamos el kit de aclarado/tinción de tejidos CytoVista™ (n.º de cat. V11324) o el kit de aclarado/tinción de cultivos celulares 3D CytoVista™ (n.º de cat. V11325). Estos kits contienen todos los reactivos necesarios para la limpieza y la tinción IHC.
La tecnología de aclarado CytoVista™ aclara el tejido suficientemente para la obtención de imágenes fluorescentes 3D, pero, a diferencia de otras técnicas de aclarado, no cambia significativamente la morfología del tejido. Se han observado cambios morfológicos mínimos, como la reducción y la contracción. Para muestras valiosas, se puede invertir el aclarado y el tejido se puede procesar para estudios de histología, como la tinción de H&E.
Para los tejidos que son más fáciles de aclarar, como el cerebro, los pulmones, el intestino, la piel y los tejidos de menos de 250 µm de grosor, es suficiente el tratamiento con el reactivo de aclarado de tejidos CytoVista™ para la obtención de imágenes en 3D. Sin embargo, los tejidos de más de 250 µm de grosor o que son difíciles de aclarar como el riñón, el hígado, el corazón y la placenta requerirán un tratamiento inicial con el reactivo de aclarado de tejido CytoVista™ seguido del tratamiento con el potenciador de aclarado de tejidos CytoVista™.
El reactivo de aclarado de cultivos celulares 3D CytoVista™ se recomienda para esferoides u organoides de hasta 1 mm de grosor.
Para tejidos duros como hueso, cartílago y tejido conectivo, no se recomienda el reactivo de aclarado de tejidos CytoVista™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Kit de aclarado/tinción de tejidos |
| Línea de productos | CytoVista |
| Tipo de reactivo | Reactivo de preparación de tejidos y células |
| Contenido y almacenamiento |
|
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo |