Learn More
Invitrogen™ Kit de aclarado de tejidos CytoVista™
Código de producto. 16399553
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
30 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30 ml
16399553 10 mL 10 ml
17114629 30 mL 30 ml
2 options
Código de producto. 16399553
Marca: Invitrogen™ V11304
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El kit de limpieza de tejidos CytoVista limpia el tejido marcado con fluorescencia para lograr imágenes fluorescentes 3D nítidas y brillantes a cualquier profundidad de tejido.
El kit contiene tanto el reactivo de aclarado de tejidos CytoVista como el potenciador de aclarado de tejidos CytoVista, que juntos pueden usarse para aclarar la mayoría de los tipos de tejido marcados con fluorescencia. El potenciador o reactivo de limpieza de tejidos CytoVista también se puede utilizar como solución de adquisición de imágenes con almacenamiento estable de tejidos durante semanas con un cambio mínimo en la morfología del tejido, brillo o especificidad de los fluoróforos.
Las características de la familia CytoVista de reactivos de limpieza de tejidos y cultivos celulares 3D incluyen:
• Aclarado rápido del tejido marcado con fluorescencia para la obtención de imágenes 3D
• Reducción, expansión u otros cambios morfológicos mínimos en el tejido
• El flujo de trabajo sencillo no requiere ningún instrumento o equipo especial y se adapta fácilmente a la IHC
• Compatible con la mayoría de los fluoróforos, incluidos los colorantes y las proteínas fluorescentes
El flujo de trabajo de aclarado de tejidos y cultivos celulares 3D CytoVista aclara tejidos o células 3D cultivadas con cambios mínimos en la morfología o la sensibilidad de detección con casi cualquier fluoróforo. Con un protocolo fácil de usar, todo el cerebro del ratón (sección de 8 mm) se puede aclarar en 24 horas, o una sección de 1 mm en 2 horas, sin el uso de ningún instrumento o equipo especial.
El flujo de trabajo de aclarado CytoVista es compatible con la mayoría de los fluoróforos, incluidas las proteínas fluorescentes que se detectan con instrumentos de imagen fluorescentes comunes, como microscopios de campo ancho, analizadores de alto contenido, microscopios confocales y microscopios de hoja luminosa. Para los usuarios que lo utilizan por primera vez, recomendamos el kit de aclarado/tinción de tejidos CytoVista (n.º de cat. V11324) o el kit de aclarado/tinción de cultivos celulares 3D CytoVista (n.º de cat. V11325). Estos kits contienen todos los reactivos necesarios para el aclarado y la tinción de IHC.
La tecnología de aclarado CytoVista aclara lo suficiente el tejido para la obtención de imágenes fluorescentes 3D, pero, a diferencia de otras técnicas de aclarado, no cambia significativamente la morfología del tejido. Se han observado cambios morfológicos mínimos, como la reducción y la contracción. Para muestras valiosas, el aclarado se puede revertir y se puede procesar el tejido para estudios de histología, como la tinción de H&E.
Para los tejidos que son más fáciles de aclarar, como el cerebro, los pulmones, el intestino, la piel y los tejidos de menos de 250 µm de grosor, el tratamiento con el reactivo clarificante de tejidos CytoVista es suficiente para la obtención de imágenes en 3D. Sin embargo, los tejidos de más de 250 µm de grosor o que son difíciles de aclarar como el riñón, el hígado, el corazón y la placenta requerirán un tratamiento inicial con el reactivo clarificante de tejidos CytoVista, seguido por el tratamiento con el potenciador de aclarado de tejidos CytoVista.
El reactivo clarificante de cultivo celular 3D CytoVista se recomienda para esferoides u organoides de hasta 1 mm de grosor.
Para tejidos duros como hueso, cartílago y tejido conectivo, no se recomienda el reactivo clarificante de tejidos CytoVista.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de aclarado de tejidos
Línea de productos CytoVista
Tipo de reactivo Reactivo de preparación de tejidos y células
Contenido y almacenamiento
  • Reactivo de aclarado de tejidos CytoVista, 10 ml
  • Potenciador de aclarado de tejidos CytoVista, 10 ml
  • Almacenar a temperatura ambiente.
Cantidad 10 mL
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo