Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ Permeabilization Buffer
Código de producto. 16399563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
30 ml
16399563 100 mL 100 ml
16389563 30 mL 30 ml
2 options
Código de producto. 16399563
Marca: Invitrogen™ V11314
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El tampón de permeabilidad CytoVista se utiliza durante la realización de inmunohistoquímica (IHC) o el etiquetado inmunológico con tejido.
Este tampón se recomienda para tejidos más grandes, más colagenosos y difíciles de limpiar (por ejemplo, tejido hepático, tejido archivado (FFPE)). Ayuda a los reactivos a penetrar en tejidos gruesos, permitiendo la visualización de imágenes nítidas y brillantes a cualquier profundidad de tejido cuando se utiliza con otros productos CytoVista.
Las características de la familia CytoVista de reactivos de limpieza de tejidos y cultivos celulares 3D incluyen:
• Aclarado rápido del tejido marcado con fluorescencia para la obtención de imágenes 3D
• Reducción, expansión u otros cambios morfológicos mínimos en el tejido
• El flujo de trabajo sencillo no requiere ningún instrumento o equipo especial y se adapta fácilmente a la IHC
• Compatible con la mayoría de los fluoróforos, incluidos los colorantes y las proteínas fluorescentes
El flujo de trabajo de aclarado de tejidos y cultivos celulares 3D CytoVista aclara tejidos o células 3D cultivadas con cambios mínimos en la morfología o la sensibilidad de detección con casi cualquier fluoróforo. Con un protocolo fácil de usar, todo el cerebro del ratón (sección de 8 mm) se puede aclarar en 24 horas, o una sección de 1 mm en 2 horas, sin el uso de ningún instrumento o equipo especial.
El flujo de trabajo de aclarado CytoVista es compatible con la mayoría de los fluoróforos, incluidas las proteínas fluorescentes que se detectan con instrumentos de imagen fluorescentes comunes, como microscopios de campo ancho, analizadores de alto contenido, microscopios confocales y microscopios de hoja luminosa. Para los usuarios que lo utilizan por primera vez, recomendamos el kit de aclarado/tinción de tejidos CytoVista (n.º de cat. V11324) o el kit de aclarado/tinción de cultivos celulares 3D CytoVista (n.º de cat. V11325). Estos kits contienen todos los reactivos necesarios para el aclarado y la tinción de IHC.
La tecnología de aclarado CytoVista aclara lo suficiente el tejido para la obtención de imágenes fluorescentes 3D, pero, a diferencia de otras técnicas de aclarado, no cambia significativamente la morfología del tejido. Se han observado cambios morfológicos mínimos, como la reducción y la contracción. Para muestras valiosas, el aclarado se puede revertir y se puede procesar el tejido para estudios de histología, como la tinción de H&E.
Para los tejidos que son más fáciles de aclarar, como el cerebro, los pulmones, el intestino, la piel y los tejidos de menos de 250 µm de grosor, el tratamiento con el reactivo clarificante de tejidos CytoVista es suficiente para la obtención de imágenes en 3D. Sin embargo, los tejidos de más de 250 µm de grosor o que son difíciles de aclarar como el riñón, el hígado, el corazón y la placenta requerirán un tratamiento inicial con el reactivo clarificante de tejidos CytoVista, seguido por el tratamiento con el potenciador de aclarado de tejidos CytoVista.
El reactivo clarificante de cultivo celular 3D CytoVista se recomienda para esferoides u organoides de hasta 1 mm de grosor.
Para tejidos duros como hueso, cartílago y tejido conectivo, no se recomienda el reactivo clarificante de tejidos CytoVista.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos CytoVista
Tipo de reactivo Reactivo de acondicionamiento
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C).
Utilice técnicas estériles durante su uso. Si es necesario, filtre estérilmente a través del filtro de 0,22 μm antes de cada uso.
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo