Learn More
Invitrogen™ CytoVista™ 3D Cell Culture Clearing Reagent
Código de producto. 16379573
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
30 mL
100 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
30 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16379573 10 mL 10 ml
16319573 100 ml 100 ml
16309573 30 mL 30 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16379573 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor V11326
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El reactivo de limpieza de cultivos celulares 3D CytoVista elimina las células cultivadas 3D marcadas con fluorescencia, como los organoides y los esferoides.
Este proceso de limpieza utiliza una adquisición de imágenes fluorescentes para en 3D brillantes para profundidades de hasta 1000 µm. El reactivo también se puede utilizar como solución de adquisición de imágenes con almacenamiento estable de cultivos celulares 3D durante semanas con un cambio mínimo en el brillo o morfología de tejidos o bien la especificidad de los fluoróforos.
Las características de la familia CytoVista de reactivos de aclarado de tejidos y cultivos celulares 3D incluyen:
• Aclarado rápido del tejido marcado con fluorescencia para la obtención de imágenes 3D
• Reducción, expansión u otros cambios morfológicos mínimos en el tejido
• El flujo de trabajo sencillo no requiere ningún instrumento o equipo especial y se adapta fácilmente a la IHC
• Compatible con la mayoría de los fluoróforos, incluidos los colorantes y las proteínas fluorescentes
El flujo de trabajo de aclarado de tejidos y cultivos celulares 3D CytoVista aclara tejidos o células 3D cultivadas con cambios mínimos en la morfología o la sensibilidad de detección con casi cualquier fluoróforo. Con un protocolo fácil de usar, todo el cerebro del ratón (sección de 8 mm) se puede aclarar en 24 horas, o una sección de 1 mm en 2 horas, sin el uso de ningún instrumento o equipo especial.
El flujo de trabajo de aclarado CytoVista es compatible con la mayoría de los fluoróforos, incluidas las proteínas fluorescentes que se detectan con instrumentos de imagen fluorescentes comunes, como microscopios de campo ancho, analizadores de alto contenido, microscopios confocales y microscopios de hoja luminosa. Para los usuarios que lo utilizan por primera vez, recomendamos el kit de aclarado/tinción de tejidos CytoVista (n.º de cat. V11324) o el kit de aclarado/tinción de cultivos celulares 3D CytoVista (n.º de cat. V11325). Estos kits contienen todos los reactivos necesarios para el aclarado y la tinción de IHC.
La tecnología de aclarado CytoVista aclara lo suficiente el tejido para la obtención de imágenes fluorescentes 3D, pero, a diferencia de otras técnicas de aclarado, no cambia significativamente la morfología del tejido. Se han observado cambios morfológicos mínimos, como la reducción y la contracción. Para muestras valiosas, el aclarado se puede revertir y se puede procesar el tejido para estudios de histología, como la tinción de H&E.
Para los tejidos que son más fáciles de aclarar, como el cerebro, los pulmones, el intestino, la piel y los tejidos de menos de 250 µm de grosor, el tratamiento con el reactivo clarificante de tejidos CytoVista es suficiente para la obtención de imágenes en 3D. Sin embargo, los tejidos de más de 250 µm de grosor o que son difíciles de aclarar como el riñón, el hígado, el corazón y la placenta requerirán un tratamiento inicial con el reactivo clarificante de tejidos CytoVista, seguido por el tratamiento con el potenciador de aclarado de tejidos CytoVista.
El reactivo clarificante de cultivo celular 3D CytoVista se recomienda para esferoides u organoides de hasta 1 mm de grosor.
Para tejidos duros como hueso, cartílago y tejido conectivo, no se recomienda el reactivo clarificante de tejidos CytoVista.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Reactivo de aclarado de cultivos celulares 3D
Línea de productos CytoVista
Contenido y almacenamiento Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 25 °C. No la congele.
  • Cuando se almacena como se indica, el producto es estable durante al menos 6 meses después de su recepción.
  • .
    Cantidad 10 mL
    Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
    compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
    Nombre del producto
    • CytoVista 3D Cell Culture Clearing Reagent
    Palabra de advertencia
    • Peligro
    Clasificación
    • Toxicidad aguda Categoría 4
    • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
    • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
    • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
    Indicaciones de peligro
    • H302-Nocivo en caso de ingestión.
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H318-Provoca lesiones oculares graves.
    • H332-Nocivo en caso de inhalación.
    • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
    Consejos de prudencia
    • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
    • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
    • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
    • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
    • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
    • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
    • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
    • P330-Enjuagarse la boca.
    • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
    Otros peligros
    • MIXTURE LIST-Contém: Polyethylene glycol,Benzyl alcohol, methanol