Learn More
Econix™ Contenedores citoestáticos/citotóxicos Bio-bins™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12993675 Tienda Econix Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
5 L
6 L
30 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 40
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12993675 30 L paquete de 10
12913675 1 L paquete de 100
12943675 5 L paquete de 100
12963665 6 L paquete de 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12993675 Proveedor Econix™ N.º de proveedor BEXBB30PL
Utilice los contenedores citoestáticos/citotóxicos Econix™ Bio-bins™ de 30 l para eliminar los residuos citotóxicos/ciostáticos.Los contenedores cuentan con una tapa y asas integradas, una estructura resistente al agua y un diseño plano plegable con un uso eficiente del espacio.
  • Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
  • 96 % no plástico
  • Construcción rígida y resistente al agua
  • Tapa integrada a prueba de fugas
  • Para uso no punzante
  • Aprobación UN 3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L
Certificaciones/conformidad UN3291
Tipo de tapón Temporal y permanente
Diseñar Pliegue plano para optimización del espacio
Color Morado
Altura (métrico) 500 mm cerrado, 650 mm abierto
Longitud (métrico) 290 mm
Cantidad 10 paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 290 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Para residuos citotóxicos y citoestáticos
Material Cartón
Tipo de producto Recipiente de residuos no punzantes