Learn More
Epredia™ Kit básico Cytospin™ 4 Cytofunnel™
Código de producto. 12017159 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Kit básico EZ Cytofunnel
Kit de inicio de embudo recortado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
12017159 Kit de inicio de embudo recortado cada uno
12097139 Kit básico EZ Cytofunnel cada uno
2 options
Código de producto. 12017159
Marca: Epredia™ 3120110
Kit básico de accesorios para la citocentrífuga Epredia™ Cytospin™ 4. (La centrífuga se vende por separado, n.º de catálogo A78300003)
El kit básico Cytofunnel proporciona todo lo necesario para los nuevos usuarios de la Cytospin 4.
Disponible en las opciones Cytofunnel con pinzas estándar y EZ Cytofunnel:
  • Kit básico Cytofunnel con pinzas
    • Incluye: 50 Cytofunnels individuales blancos, 25 Cytofunnels dobles, Cytoslides, 12 Cytoclips
  • Kit básico EZ Cytofunnel
    • Incluye: 25 EZ Megafunnels, 20 EZ Cytofunnels individuales blancos, 20 EZ Cytofunnels dobles y Cytoslides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Citocentrífuga de citofosina™ 4
Tipo Kit de inicio de embudo recortado