missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30154499
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30154499 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30154499 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP299838CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 Polyclonal antibody specifically detects Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CBG, CBGL1GLUC, cytosolic beta-glucosidase, Cytosolic beta-glucosidase-like protein 1, EC 3.2.1.21, glucosidase, beta, acid 3 (cytosolic), klotho-related protein, KLrP, MGC104276, MGC126878
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Cytosolic beta-Glucosidase/GBA3 (Accession#: NP_066024.1; Met 1-Leu 469)
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57733
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.