Learn More
Invitrogen™ Cytosine Deaminase Polyclonal Antibody
Descripción
In Western blot, this antibody detects a band at ~13 and 17 kDa. Sheep anti cytosine deaminase antibody recognizes cytosine deaminase, also known as cytosine aminohydrolase.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytosine Deaminase |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide |
| génica | FCY1 |
| N.º de referencia del gen | Q12178 |
| Alias de gen | Cytosine aminohydrolase; Cytosine deaminase; FCY1; YP9499.17; YPR062W |
| Símbolos de los genes | FCY1 |
| Mostrar más |