Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citosina, +98 %
Código de producto. p-7022113
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11487766 5 g 5 g
11497766 25 g 25 g
11407776 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11487766
Marca: Thermo Scientific Chemicals A14731.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71-30-7 | C4H5N3O | 111.10 g/mol
Cytosine is a nucleoside used for proteomics research. It is also used as an enzyme substrate or precursor of effector molecules such as cytosine sugars.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La citosina es un nucleósido utilizado para la investigación proteómica. También se utiliza como sustrato enzimático o precursor de moléculas efectoras como azúcares de citosina.
Solubilidad
Transparente a muy ligeramente opaca, incolora a solución amarilla pálida en 50 mg/ml en 0,5 M HCL.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71-30-7
Fórmula molecular C4H5N3O
Peso molecular (g/mol) 111.10
Número MDL MFCD00006034
Clave InChI OPTASPLRGRRNAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cytosine, 4-amino-2-hydroxypyrimidine, cytosinimine, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino, 4-amino-2 1h-pyrimidinone, 4-aminopyrimidin-2 1h-one, 6-aminopyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 6-amino, cyt, 4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine
PubChem CID 597
ChEBI CHEBI:16040
SMILES NC1=CC=NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytosine
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2637
Índice Merck 14,2795
Información de solubilidad Clear to very slightly hazy colorless to faint yellow solution at 50mg/ml in 0.5 M HCL.
Nombre IUPAC 6-amino-1H-pirimidin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.1
Porcentaje de pureza ≥98%