Learn More
Invitrogen™ Cytokine 35-Plex Human Panel
Código de producto. 15662195
Change view
Click to view available options
Formato:
Panel preconfigurado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Formato unitSize
15662195 Panel preconfigurado paquete de 100
1 options
Código de producto. 15662195 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor LHC6005M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El panel 35-Plex magnético humano de citocinas para la plataforma Luminex™ está diseñado específicamente para cuantificar citoquinas humanas, quimiocinas y factores de crecimiento en suero, plasma y sobrenadante de cultivo tisular.
Mediante la medición simultánea de 35 análitos, el panel de ensayo Luminex ayuda a proporcionar más datos de cada muestra, lo que ahorra tanto dinero como tiempo en comparación con los sistemas más tradicionales (como ELISA) utilizados en la investigación. Este ensayo puede realizarse solo o en combinación con otros kits únicos seleccionados Luminex. El panel emplea gránulos magnéticos, lo que facilita la automatización, reduce el tiempo de intervención y aumenta el rendimiento y la precisión. El panel es adecuado para su uso con los sistemas Luminex 100™/200™, FLEXMAP 3D™ y MAGPIX™
Rendimiento superior: cuantificación de múltiples proteínas precisa, reproducible y sensible
Alta calidad: los anticuerpos altamente cualificados permiten una excelente especificidad y sensibilidad
Protocolos rápidos y fáciles: realice un ensayo multiplex y analice los datos en menos de un día
Panel de análitos humanos integral
El panel magnético 35-Plex de citocinas humanas para la plataforma Luminex proporciona reactivos para la cuantificación precisa, reproducible y sensible de proteínas humanas, incluyendo: EGF, Eotaxin, FGF-basic, G-CSF, GM-CSF, HGF, IFN-alpha, IFN-gamma, IL-1 beta, IL-1 alpha, IL-1RA, IL-2, IL-2R, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12 (p40/p70) IL-13, IL-15, IL-17A, IL-17F, IL-22, IP-10, MCP-1, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, RANTES, TNF-alpha, VEGF.
Tecnología Luminex Xmap: herramienta analítica eficaz y probada
El panel magnético 35-Plex de citocinas humanas está basado en la tecnología Xmap™. El uso de una tecnología basada en gránulos de suspensión permite la capacidad de multiplexación de los ensayos Luminex. Las microesferas magnéticas se tiñen internamente con fluoróforos rojos e infrarrojos de diferentes intensidades. A cada gránulo se le da un número único, o región de gránulo, lo que permite diferenciar un gránulo de otro. Los gránulos unidos convalentemente a diferentes anticuerpos se pueden mezclar en el mismo ensayo, utilizando un formato de microplaca de 96 pocillos. Una vez finalizado el inmunoensayo tipo sándwich, los gránulos magnéticos deben medirse utilizando un sistema de detección de Luminex (MAGPIX, 100/200 o FLEXMAP 3D). El instrumento utiliza el software xPONENT™ para distinguir el color del gránulo (análito) y la intensidad de fluorescencia P-PE (intensidad de la señal del ensayo) para cuantificar las dianas.
Los gránulos magnéticos le permiten aprovechar mejor su tiempo
Los ensayos con gránulos magnéticos utilizan la microesfera magnética Luminex MagPlex. Todos los demás componentes del ensayo son los mismos que los ensayos basados en gránulos de poliestireno Luminex equivalentes, lo que proporciona una calidad y un rendimiento de consistencia idénticos. La tecnología MagPlex aprovecha las propiedades magnéticas para simplificar los pasos de lavado de los ensayos y maximizar la uniformidad de los resultados. Los ensayos basados en gránulos magnéticos permiten la automatización, reducen el tiempo de intervención y aumentan el rendimiento y la precisión. Los protocolos fáciles de usar le permiten obtener resultados en tan solo 3,5 horas. Ademmás, los ensayos son compatibles tanto con estaciones de vacío como con estaciones de lavado magnéticas y funcionan bien con el sistema MAGPIX, así como con otras plataformas Luminex xMAP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Tipo de producto Panel de multiplexado
Cantidad 100 Tests
Especie Humano
Combinability Combinable
Método de detección Fluorescente
Conjugado R-PE
Tipo de esfera Consulte la documentación del producto
Sensibilidad del ensayo Consulte la documentación del producto
Intervalo del ensayo Consulte la documentación del producto
Formato Panel preconfigurado
Para utilizar con (equipo) Instrumentos Luminex™
Línea de productos Novex
Expresión Citocina
Subtipo de proteína Receptores y citocinas
Contenido y almacenamiento Contiene gránulos de captura recubiertos de anticuerpos premezclados, estándar, anticuerpo del detector premezclado, diluyentes, concentrado de SAV, tampones, solución de lavado, placa de fondo plano, protocolo completo y hoja de datos técnicos específicos del lote.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Research Area Immunology, Cytokines
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.