Learn More
Cytokeratin 7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7206920 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16854754 20 μL 20 microlitros
16844754 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16854754
Marca: Proteintech 155391AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Cytokeratin 7 blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7).
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 7
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KRT7
N.º de referencia del gen P08729, Q6IG12, Q9DCV7
Alias de gen CK 7, CK7, Cytokeratin 7, K2C7, K7, keratin 7, KRT7, Sarcolectin, SCL, Type II keratin Kb7
Símbolos de los genes KRT7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Cytokeratin 7 Fusion Protein Ag7895
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 110310, 300242, 3855
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG