missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16854754 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16854754 20 μL 20 microlitros
16844754 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16854754

Proveedor: Proteintech 155391AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Cytokeratin 7 blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7).

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 7
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KRT7
N.º de referencia del gen P08729, Q6IG12, Q9DCV7
Alias de gen CK 7, CK7, Cytokeratin 7, K2C7, K7, keratin 7, KRT7, Sarcolectin, SCL, Type II keratin Kb7
Símbolos de los genes KRT7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Cytokeratin 7 Fusion Protein Ag7895
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 110310, 300242, 3855
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.