Learn More
Cytokeratin 7 Mouse anti-Human, Clone: 2E1G5, Proteintech
Código de producto. 16898395 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16898395 150 μL 150 microlitros
16808405 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16898395
Proveedor: Proteintech 664831IG150UL
Mouse Monoclonal Antibody
This antibody is specifically against KRT7.
Cytokeratin 7 blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7).
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 2E1G5
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica KRT7
N.º de referencia del gen P08729
Alias de gen CK 7, CK7, Cytokeratin 7, K2C7, K7, keratin 7, KRT7, Sarcolectin, SCL, Type II keratin Kb7
Símbolos de los genes KRT7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cytokeratin 7 Fusion Protein ag7895
Método de purificación Protein A
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3855
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a