Learn More
Invitrogen™ Cytokeratin 7 Monoclonal Antibody (OV-TL 12/30)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11334553
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
11334553 500 μL 500 microlitros
1 options
Código de producto. 11334553 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA511986
Mouse Monoclonal Antibody
MA5-11986 targets Cytokeratin 7 in IHC (P) applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-11986 immunogen is oTN II ovarian carcinoma cell line.
Cytokeratin 7 blocks interferon-dependent interphase and stimulates DNA synthesis in cells. Involved in the translational regulation of the human papillomavirus type 16 E7 mRNA (HPV16 E7).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Cytokeratin 7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OV-TL 12/30
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica KRT7
N.º de referencia del gen P08729
Alias de gen CK7; CK-7; Cytokeratin 7; cytokeratin-7; D15Wsu77e; K2C7; K7; Kb7; keratin 7; keratin 7, type II; keratin associated protein 7.1; keratin complex 2, basic, gene 7; keratin, 55K type II cytoskeletal; keratin, simple epithelial type I, K7; keratin, type II cytoskeletal 7; Keratin-7; keratin-associated protein 7-1; keratin-associated protein 7-1-like protein; Krt2-7; KRT7; krt7 {ECO:0000250; LOC100755511; LOC100861181; NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3; sarcolectin; SCL; si:ch73-233m11.1; si:ch73-233m11.2; similar to keratin 7; type II keratin Kb7; type II mesothelial keratin K7; type-II keratin Kb7; UniProtKB:P08729}
Símbolos de los genes KRT7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno OTN II ovarian carcinoma cell line.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3855
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ