missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 7 Antibody (rKRT7/8763), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20235-100ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cytokeratin 7 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Cytokeratin 7 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/ml | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL | |
| CK7, CK-7, cytokeratin 7, Cytokeratin-7, K2C7, K7keratin, 55K type II cytoskeletal, keratin 7, keratin, type II cytoskeletal 7, keratin-7, MGC129731, MGC3625, Sarcolectin, SCLkeratin, simple epithelial type I, K7, type II mesothelial keratin K7, Type-II keratin Kb7 | |
| Recombinant full-length human Cytokeratin 7 protein | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3855 | |
| Store at 4&drg;C. Do not freeze. | |
| IgG2b κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rKRT7/8763 | |
| Unconjugated | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido