missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 6a Antibody (rKRT6A/2100), FITC, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08749F
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cytokeratin 6a Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 6a in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Cytokeratin 6a | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| Allergen Hom s 5, CK6A, CK-6A, CK6C, CK6D, CK-6D, cytokeratin 6A, cytokeratin 6C, cytokeratin 6D, Cytokeratin-6A, Cytokeratin-6D, K6A, K6C, K6D, keratin 6A, keratin 6C, keratin 6D, keratin, epidermal type II, K6A, keratin, type II cytoskeletal 6A, Keratin-6A, KRT6C, KRT6D, Type-II keratin Kb6 | |
| Recombinant full-length human Cytokeratin 6a protein (Uniprot: P02538) | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers | |
| 3853 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rKRT6A/2100 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido