missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cytokeratin 6 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3F7A1)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17206903 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17206903 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17206903

Marca: Invitrogen™ MA538024

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Positive Samples: 5637, A-431 Immunogen sequence: YRKLLEGEEC RLNGEGVGQV NVSVVQSTIS SGYGGASGVG SGLGLGGGSS YSYGSGLGIG GGFSSSSGRA IGGGLSSVGG GSSTIKYTTT SSSSRKSYKH.

Keratins 6 and 16 are expressed in keratinocytes, which are undergoing rapid turnover in the suprabasal region (also known as hyperproliferation-related keratins). Keratin 6 is found in hair follicles, suprabasal cells of a variety of internal stratified epithelia, in epidermis, in both normal and hyperproliferative situations. Epidermal injury results in activation of keratinocytes which express CK6 and CK16. CK6 is strongly expressed in about 75% of head and neck squamous cell carcinomas. Expression of CK6 is particularly associated with differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 6
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 3F7A1
Concentración 0.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KRT6A
N.º de referencia del gen P02538, P04259, P48668
Alias de gen 2310016L08Rik; 60-kDa keratin; BB144589; CK6A; CK-6A; CK6B; CK-6B; CK6C; CK-6C; CK6D; CK-6D; CK-6E; cytokeratin 6A; cytokeratin 6B; cytokeratin 6C; cytokeratin 6D; cytokeratin-6A; Cytokeratin-6B; cytokeratin-6C; Cytokeratin-6D; Cytokeratin-6E; Hom s 5; K6A; K6a keratin; K6B; K6C; K6D; K6E; kamp-keratin derived antimicrobial peptide; KDAMP; Ker2; keratin 6A; keratin 6A, , type II; keratin 6A, type II; keratin 6B; keratin 6B, type II; keratin 6C; keratin 6C, type II; keratin 6E; keratin complex 2, basic, gene 6a; keratin complex 2, basic, gene 6b; keratin complex 2, basic, gene 6c; keratin complex 2, gene 6a; keratin K6; keratin K6h; keratin, epidermal type II, K6A; keratin, epidermal, type II, K6B; keratin, type II cytoskeletal 6A; Keratin, type II cytoskeletal 6B; keratin, type II cytoskeletal 6C; keratin-6A; Keratin-6-alpha; Keratin-6B; keratin-6-beta; keratin-6C; keratin-like 1 (a type II keratin sequence); Krt2-6; Krt2-6a; Krt2-6b; Krt2-6c; Krt6; Krt6a; Krt6b; KRT6C; KRT6D; KRT6E; KRTL1; LOC683313; mK6[a]; mK6[b]; MK6a; mK6-alpha; mK6-beta; PC2; PC3; PC4; PPKNEFD; similar to keratin complex 2, basic, gene 6a; type-II keratin Kb10; Type-II keratin Kb12; type-II keratin Kb6
Símbolos de los genes KRT6A, KRT6B, KRT6C
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 465-564 of human Cytokeratin 6 (KRT6) (P48668).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 286887, 3853, 3854
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.