missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 6 Antibody (KRT6/8198R), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20716AF700
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cytokeratin 6 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Cytokeratin 6 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| Allergen Hom s 5, CK6A, CK-6A, CK6C, CK6D, CK-6D, cytokeratin 6A, cytokeratin 6C, cytokeratin 6D, Cytokeratin-6A, Cytokeratin-6D, K6A, K6C, K6D, keratin 6A, keratin 6C, keratin 6D, keratin, epidermal type II, K6A, keratin, type II cytoskeletal 6A, Keratin-6A, KRT6C, KRT6D, Type-II keratin Kb6 | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human Cytokeratin 6 (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers | |
| 3853 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KRT6/8198R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido