missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 5/6 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech

Código de producto. p-200107401 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30235362 20 μL 20 microlitros
30235365 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30235362

Marca: Proteintech 682951IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The Cytokeratin 5/6 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Cytokeratin 5/6. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The Cytokeratin 5/6 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IF-P, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 5/6
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F9E1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes CK6B; K6B; KRTL1; PC2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3854
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 60 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.