missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 4 Antibody (KRT4/2804), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30144881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30144881 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30144881 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP308583CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 4 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Protein Array,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 4
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon KRT4/2804
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CK4, CK-4, CYK4cytokeratin-4, Cytokeratin-4, FLJ31692, K4cytokeratin 4, keratin 4, keratin, type II cytoskeletal 4, Keratin-4, Type-II keratin Kb4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa 181-292) of human Cytokeratin 4 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P19013)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3851
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.