Learn More
Cytokeratin 20 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Clone: 2H10, Proteintech
Tienda Proteintech ProductosDescripción
The Cytokeratin 20 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human Cytokeratin 20. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The Cytokeratin 20 antibody has been validated for the following applications: FC (Intra), IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 20 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Clon | 2H10 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | CoraLite Plus 488 |
| Símbolos de los genes | CK 20, CK20, Cytokeratin 20, K20, keratin 20, KRT20, KRT21, Protein IT |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 54474 |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.