missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cytokeratin 20 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (8C6A3)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17165883
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17165883 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17165883 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA535222

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Immunogen sequence: LANLQSLLSS LEAQLMQIRS NMERQNNEYH ILLDIKTRLE QEIATYRRLL EGEDVKTTEY QLSTLEERDI KKTRKIKTVV QEVVDGKVVS SEVKEVEENI.

The protein encoded by this gene is a member of the keratin family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. The type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains. This cytokeratin is a major cellular protein of mature enterocytes and goblet cells and is specifically expressed in the gastric and intestinal mucosa. The type I cytokeratin genes are clustered in a region of chromosome 17q12-q21.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 20
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 8C6A3
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KRT20
N.º de referencia del gen P25030, P35900
Alias de gen 9030623C06Rik; CD20; CK20; CK-20; CK-21; cytokeratin 20; cytokeratin 21; cytokeratin-20; Cytokeratin-21; K20; keratin 20; keratin 20, type I; keratin, type I cytoskeletal 20; Keratin-20; krt20; Krt21; MGC35423; Protein IT
Símbolos de los genes KRT20
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 325-424 of human Cytokeratin 20 (KRT20) (P35900).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 286912, 54474
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.