missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CytokeRatin 19 Mouse anti-Human, CoraLite 647, Clone: 3G1E4, Proteintech

Código de producto. 17791459 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17791459 20 μL 20 microlitros
17781459 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17791459 Proveedor Proteintech N.º de proveedor CL6476018720UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CytokeRatin 19 Monoclonal antibody specifically detects CytokeRatin 19 in Human samples. It is validated for FC (Intra), IF

Especificaciones

Antígeno CytokeRatin 19
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3G1E4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 647
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC003596
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3880
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.