missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 18 Antibody (C-04 (same as Ks18.04)), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30148397
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30148397 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30148397

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP311485CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 18 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 18 in Bovine,Canine,Chicken (Negative),Equine,Feline,Ferret,Goat,Hamster,Human,Monkey,Mouse,Porcine,Rat,Sheep,Xenopus (Negative) samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunofluorescence,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 18
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon C-04 (same as Ks18.04)
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen Cell proliferation-inducing gene 46 protein, cell proliferation-inducing protein 46, CK-18, CYK18, cytokeratin 18, cytokeratin-18, K18, keratin 18, keratin, type I cytoskeletal 18, keratin-18
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cytoskeletal preparation extracted from the human vulvar squamous carcinoma cell line A431
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3875
Especies diana Bovine, Canine, Chicken (Negative), Equine, Feline
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.