missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 15 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 6B4F8, Proteintech

Código de producto. p-7213387 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16847285 20 μL 20 microlitros
16837285 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16847285

Marca: Proteintech 602471IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 15 is a member of the keratin gene family. The keratins are intermediate filament proteins responsible for the structural integrity of epithelial cells and are subdivided into cytokeratins and hair keratins. Most of the type I cytokeratins consist of acidic proteins which are arranged in pairs of heterotypic keratin chains and are clustered in a region on chromosome 17q21.2.

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 15
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 6B4F8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica KRT15
N.º de referencia del gen P19012, Q61414
Alias de gen CK 15, CK15, Cytokeratin 15, K15, K1CO, keratin 15, KRT15, KRTB
Símbolos de los genes KRT15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Cytokeratin 15 Fusion Protein Ag0185
Método de purificación Protein G
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16665, 3866
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.