missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cytokeratin 14 Monoclonal Antibody (SP53)

Código de producto. 13401107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μL
Tamaño de la unidad:
500 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13401107 500 μL 500 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13401107

Marca: Invitrogen™ MA516370

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 30 min at room temperature. A suggested positive control is skin, squamous cell carcinoma or prostate tissue.

Cytokeratins (CK) are intermediate filaments of epithelial cells, both in keratinizing tissue (ie. skin) and non-keratinizing cells (ie. mesothelial cells). At least 20 different CKs can be identified. Biochemically, most members of the CK family fall into one of two classes, type I (acidic polypeptides) and type II (basic polypeptides). Belonging to the type I subfamily of low molecular weight keratins and existing in combination with keratin 5, keratin 14 distinguishes stratified epithelial cells from simple epithelial cells and is useful in identification of squamous cell carcinomas. It is considered a prognostic marker in breast carcinomas. At least one member of the acidic family and one member of the basic family is expressed in all epithelial cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 14
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon SP53
Concentración 1.17 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA and 0.1% sodium azide; pH 7.6
génica KRT14
N.º de referencia del gen P02533, Q61781, Q6IFV1
Alias de gen AI626930; CK14; CK-14; cytokeratin 14; cytokeratin-14; EBS3; EBS4; epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner; K14; Ka14; keratin 14; keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner); keratin 14, type I; keratin complex 1, acidic, gene 14; keratin, type I cytoskeletal 14; keratin, type I cytoskeletal 17; keratin-14; Koebner; Krt-1.14; Krt1-14; KRT14; LOC100737113; NFJ; Type I keratin Ka14
Símbolos de los genes KRT14
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to C-terminus of human keratin 14 protein.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 500 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16664, 287701, 3861
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.