Learn More
Cytokeratin 10 Mouse, Clone: SPM623, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Cytokeratin 10 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Localización celular | Cytoplasmic |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SPM623 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide |
| N.º de referencia del gen | NP_000412 |
| Símbolos de los genes | KRT10 |
| Mostrar más |