missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 10 Antibody (KRT10/844), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30151429
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30151429 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30151429 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP247825CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 10 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 10 in Human,Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Flow (Intracellular),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytokeratin 10
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Clasificación Monoclonal
Clon KRT10/844
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen BCIE, BIE, CK10, CK-10, cytokeratin 10, Cytokeratin-10, EHK, K10keratosis palmaris et plantaris, keratin 10, Keratin 10 (epidermolytic hyperkeratosis; keratosis palmaris et plantaris), keratin, type I cytoskeletal 10, keratin-10, KPP
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human Cytokeratin 10 protein (Uniprot: P13645)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3858
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.