missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochrome P450 3A5 Antibody (F18P3B6), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50209UV
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cytochrome P450 3A5 Monoclonal specifically detects Cytochrome P450 3A5 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry.
Especificaciones
| Cytochrome P450 3A5 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| CYP3A5 | |
| Ovalbumin-conjugated synthetic peptide DSRDGTLSGE (C-terminal sequence) | |
| 0.1 mL | |
| Lipid and Metabolism | |
| 1577 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| F18P3B6 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry | |
| aryl hydrocarbon hydroxylase, CP35, CYPIIIA5, cytochrome P-450, cytochrome P450 3A5, Cytochrome P450 HLp2, cytochrome P450, family 3, subfamily A, polypeptide 5, cytochrome P450, subfamily IIIA (niphedipine oxidase), polypeptide 5, Cytochrome P450-PCN3, DKFZp686L16231, EC 1.14.14.1, flavoprotein-linked monooxygenase, microsomal monooxygenase, niphedipine oxidase, P450PCN3FLJ31317, PCN3, xenobiotic monooxygenase | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido