missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochrome P450 26B1 Antibody (T5P3G2*A3), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50195C
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Cytochrome P450 26B1 Monoclonal specifically detects Cytochrome P450 26B1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Cytochrome P450 26B1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 650 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| CYP26B1 | |
| Ovalbumin-conjugated synthetic peptide DSNQNEILPE (C-terminal sequence) | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism | |
| 56603 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| T5P3G2*A3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CYP26A2, Cytochrome P450 26A2, cytochrome P450 26B1, cytochrome P450 CYP26B1 variant 2, Cytochrome P450 retinoic acid-inactivating 2, cytochrome P450 retinoid metabolizing protein, cytochrome P450, family 26, subfamily B, polypeptide 1, Cytochrome P450RAI-2, DKFZp686G0638, EC 1.14, MGC129613, P450RAI2, P450RAI-2, Retinoic acid-metabolizing cytochrome | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido