missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Cytochrome C Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16537201
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16537201 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16537201

Marca: Invitrogen™ PA589231

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MGDVEKGKKI FIMKCSQCHT VEKGGKHKTG PNLHGLFGRK TGQAPGYSYT AANKNKGIIW GEDTLMEYLE NPKKYIPGTK MIFVGIKKKE ERADLIAYLK KATNE; Positive Samples: SH-SY5Y, 293T, BT-474, 22Rv1, THP-1, Mouse heart, Mouse kidney, Rat kidney; Cellular Location: Mitochondrion intermembrane space.

Cytochrome C is an electron transporting protein that resides within the intermembrane space of the mitochondria, where it plays a critical role in oxidative phosphorylation and the production of cellular ATP. Release of cytochrome C from the mitochondria to the cytosol is triggered by apoptotic stimuli. In the cytoplasm, the cytochrome C binds apoptotic protease activating factor which activates the apoptotic initiator procaspase 9. Cytosolic cytochrome C functions in the activation of caspase 3, an ICE family molecule that is a key effector of apoptosis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cytochrome C
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Cycs
N.º de referencia del gen P62897, P62898, P99999
Alias de gen CG17903; CG17903-PA; CG17903-PB; CRF; CYC; CYC2; Cycs; CYCSA; Cyct-c-p; Cyt c; cyt c-p; cyt.c; CytC; Cyt-c; CYTC2; Cyt-c2; CytC-2; cyt-c-p; cytC-p; Cyt-c-p-PA; Cyt-c-p-PB; Cytochrome c; cytochrome c DC4; Cytochrome c proximal; Cytochrome C, expressed in somatic tissues; cytochrome c, somatic; Cytochrome c-2; cytochrome c-like; cytochrome c-like protein; Cytochrome c-proximal; cytochrome-c-p; Cytochrome-c-proximal; DC4; dCyt.C-p; DMc01; Dmel\CG17903; Dmel_CG17903; hc1; HCS; l(2)k13905; lethal (2) k13905; LOC100341175; LOC100357840; MGC128356 protein; pDMc01; RH17228p; THC4
Símbolos de los genes Cycs
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-105 of human Cytochrome C (NP_0618201).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13063, 25309, 54205
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.