missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytochrome c Antibody (CYCS/3128R), HRP, Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marca:  Novus Biologicals NBP3-08598H

Código de producto. 18621239

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    657.00€
    620.55€ / 100 microlitros
    Ahorro 36.45€
    5% Descuento

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Cytochrome c Monoclonal antibody specifically detects Cytochrome c in Human, Mouse, Rat, Amphibian, Canine, Drosophila, Equine, Pigeon samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

Cytochrome c
Monoclonal
HRP
CYCHCS, cytochrome c, cytochrome c, somatic, THC4
Recombinant full-length human Cytochrome c protein (Uniprot: P99999)
100 μg
Apoptosis, Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Core ESC Like Genes, Lipid and Metabolism, Mitochondrial Markers, Stem Cell Markers
54205
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
CYCS/3128R
PBS
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Amphibian, Canine
Purified
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado