Learn More
Citocalasina B, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043064
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
15456849 5 mg 5 miligramos
15466849 10 mg 10 miligramos
2 options
Código de producto. 15456849
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J65342.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Un agente que altera la actina
Cytochalasin B is used for characterizing some of the polymerization properties of actin, and in studies on cytokinesis. Probe for the two hexose-transport systems in rat L6 myoblasts. And induces DNA fragmentation, inhibits cell division, and disrupts many cell processes. Inhibits glucose transport.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La citocalasina B se utiliza para caracterizar algunas de las propiedades de polimerización de la actina, así como en los estudios sobre citoquinesis. Sonda para los dos sistemas de transporte de hexosa en mioblastos L6 de rata. También induce la fragmentación del ADN, inhibe la división celular y altera muchos procesos celulares. Inhibe el transporte de la glucosa.
Solubilidad
Fácilmente soluble en DMF, DMSO o etanol a temperatura ambiente.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14930-96-2
Fórmula molecular C29H37NO5
Peso molecular (g/mol) 479.62
Número MDL MFCD00077704
Clave InChI GBOGMAARMMDZGR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo cytochalasin b, cytochalasin b from helminthosporium dematioideum
PubChem CID 44634701
Nombre IUPAC 16-bencil-5,13-dihidroxi-9,15-dimetil-14-metilideno-2H,5H,6H,7H,8H,9H,10H,12aH,13H,14H,15H,15aH,16H,17H,18H-oxaciclotetradeca[3,2-e]isoindole-2,18-diona
SMILES CC1C2C(CC3=CC=CC=C3)NC(=O)C22OC(=O)C=CC(O)CCCC(C)CC=CC2C(O)C1=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cytochalasin B
Punto de fusión 218°C to 221°C
Color Blanco
Olor Odorless
Cantidad 5 mg
Número UN UN1544
Beilstein 1096207
Índice Merck 14,2790
Información de solubilidad Freely soluble in DMF, DMSO or ethanol at room temperature
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.61
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cytochalasin B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cytochalasin B